Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Aiguilles d’entrée
Pour une utilisation avec le système de contrôle de stérilité
Marque: Sartorius 16964-----3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Aiguille d’entrée - 14-555-844
- Acier inoxydable
- Pour les tests d’ampoule, les flacons de perfusion
- Perce les septa en caoutchouc sur le côté pour éviter toute obstruction par les particules de caoutchouc
- Dia. du raccord de tuyau de sortie, 5 mm
- Format : long
- Acier inoxydable
- Pour les tests d’ampoule, les flacons de perfusion
- Perce les septa en caoutchouc sur le côté pour éviter toute obstruction par les particules de caoutchouc
- Dia. du raccord de tuyau de sortie, 5 mm
- Format : court
Spécification
Non | |
Système de contrôle de stérilité réutilisable | |
Aiguilles d’entrée courtes | |
5 mm |
Aiguille d’entrée | |
Acier inoxydable | |
0,2 in |