Learn More
Sartorius Balances de pesée analytique Secura™
GREENER_CHOICE
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
4780.00€ - 5310.00€
Spécification
Interface d’automatisation Écran tactile
Certifications/Conformité 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Type de connexion Mini USB
Type d’affichage Color Touchscreen
Précision affichage 0,1 mg
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité Précision affichage Modèle Temps de stabilisation Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Précision affichage Modèle Temps de stabilisation Prix Quantité et disponibilité  
13512970
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
SECURA224-1S
220 g 0,1 mg 224 2 s N/A N/A N/A
13542970
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
SECURA124-1S
120 g 0,1 mg 124 2 s N/A N/A N/A
Description
Description
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
Conçue pour les clients qui travaillent dans des environnements réglementés et ont besoin de résultats de haute qualité sans aucun risque. Secura garantit la qualité des résultats de mesure, la conformité avec les exigences réglementaires et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail.
  • Des pesées sans risque : le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur est bloqué lorsque la plupart des erreurs de fonctionnement courantes se produisent
  • Propose un contrôle du niveau – surveillance du niveau optoélectronique, une fonction d’alarme et une fonction interactive d’assistance à l’utilisateur
  • La SQmin programmée dans la balance permet une surveillance active de l’exigence de poids minimum de l’échantillon de l’USP
  • IsoCAL™ fournit une fonction interne de réglage et d’étalonnage entièrement automatique et motorisé avec un niveau d’action configurable
  • Cal Audit Trail pour une documentation traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage à l’intérieur de la balance
  • Impressions conformes aux BPL avec horodatage correct, à l’aide d’une imprimante Sartorius GLP YDP30
  • La protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées des paramètres de pesée
  • La conception innovante du boîtier permet un nettoyage facile pour des résultats complets
  • Bague de centrage optimisée et contrôle de niveau pour travailler dans des environnements à flux d’air laminaire
Caractéristiques :
  • Étalonnage : étalonnage interne automatique IsoCal ; étalonnage externe également disponible
  • Niveau de sécurité : configurable sur trois niveaux
  • Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicateur de stabilité : Oui
  • Protection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone
  • Modèles vérifiés : Oui
  • Sélection de la langue : anglais, français, espagnol
  • Verrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne
  • Sortie : mini-USB
  • Puissance : 100-240 V (universel)
Applications standard : pesée, densité, pourcentage, vérification, maintien du pic, comptage, conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion.
Spécification
Spécification
Écran tactile
Mini USB
0,1 mg
Capteur de niveau optoélectronique avec fonction d'alarme
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
±1,5 ppm/°C
50°F à 86°F
Balance analytique
8,5 in
9 cm
8,22 in
20,9 cm
36 cm
5,1 kg
100/240 V
0,2 A
Class I
2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Color Touchscreen
Chambre de pesée manuelle, adaptateur électrique universel, in-u
<±0,2 mg
<±0,1 mg
2 s
10°C à 30°C
2 ans
21,6 cm
12,6 in
32 cm
14,1 in
11,24 lb.
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balances de pesée analytique Secura™