Learn More
Sartorius Filtres pour seringues SRP4 Minisart™
Filtres pour seringues SRP Minisart à base de PTFE hydrophobe chimiquement inerte conviennent à la ventilation et aux solvants agressifs ayant un pH de 1 à 14. Le type 17844 avec une taille de pores de 0,2 m peut être utilisé pour la préparation d'échantillons et la filtration stérile. Il est doté d'un raccord de sortie lisse Luer mâle. La version Q est conditionnée en vrac non stérile.
Marque: Sartorius 17844----------Q
567.00 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible adsorption des analytes
- Compatibilité chimique maximale
- Minimum de substances extractibles ou de matières lixiviables
- Utilisation bidirectionnelle possible
- Test d'intégrité optique de 100 %
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
Filtration stérile, préparation d’échantillons analytiques, clarification | |
polypropylène (PP) | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
Lot de 500 |
0,2 μm | |
0,1 cm2 | |
5 à 10 μl avant le point de bulle | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Sachet, vrac | |
4 mm |