Learn More
Sartorius Filtre pour seringue Minisart™ NML, non stérile
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres non stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment les étapes de changement du filtre et de nettoyage du système de filtration.
Marque: Sartorius 16592----------Q
847.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Description
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter.Les filtres non stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment les étapes de changement du filtre et de nettoyage du système de filtration.
Filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livré avec des ensembles de filtration prêts à connecter pour éliminer le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration. Ces unités permettant d’alléger le travail sont utilisées pour une grande variété d’applications : nettoyage des échantillons, élimination des particules et filtration.
- Pratiques et facilement disponibles
- Simplicité d’utilisation
- Qualité éprouvée
- Économiques
- Disponibles dans un large éventail de différents types
- 100 % testés lors de la fabrication
Spécification
Vert | |
Oui | |
0,8 μm | |
6,2 cm2 | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
Luer-Lock mâle | |
Non | |
50°C | |
28 mm |
Hydrophile | |
Acétate de cellulose sans surfactant | |
Non stérile | |
0,15 mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Conditionnement en vrac, non stérile | |
Lot de 500 | |
Filtre pour seringue NML |