Learn More
Sartorius Filtre pour seringue Minisart™ NML, non stérile
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres non stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment les étapes de changement du filtre et de nettoyage du système de filtration.
Marque:  Sartorius 17598----------Q
1176.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10074390
  • 1635.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 25-09-2024
Description
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter.Les filtres non stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment les étapes de changement du filtre et de nettoyage du système de filtration.
Filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livré avec des ensembles de filtration prêts à connecter pour éliminer le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration. Ces unités permettant d’alléger le travail sont utilisées pour une grande variété d’applications : nettoyage des échantillons, élimination des particules et filtration.
  • Pratiques et facilement disponibles
  • Simplicité d’utilisation
  • Qualité éprouvée
  • Économiques
  • Disponibles dans un large éventail de différents types
  • 100 % testés lors de la fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jaune
Oui
0,45 μm
6,2 cm2
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS)
Raccord Luer-Slip mâle
Non
50°C
28 mm
Hydrophile
Acétate de cellulose sans surfactant
Non stérile
0,15 mL
Raccord Luer-Lock femelle
Conditionnement en vrac, non stérile
Lot de 500
Filtre pour seringue NML