Learn More
Sartorius Filtres pour seringues Minisart™ HY
Conçus pour une filtration de gaz et une ventilation stérile rapides et fiables. Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ HY sont des unités de filtration complètes à usage unique avec une membrane en PTFE naturellement hydrophobe et un boîtier en acrylique médical. Choisissez entre la taille de pores de 0,2 et 1,0 μm. Option stérile disponible.
179.00€ - 1070.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Zone de filtration | 5,16 cm2 |
Matériau de boîtiers | Acrylique médical (MBS) |
Code produit | Marque | Porosité | Stérilité | Volume mort (après purge de l’air) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Stérilité | Volume mort (après purge de l’air) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10695211
|
Sartorius
16596--------HYK |
0,2 μm | Stérile | 0.25mL |
179.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10304941
|
Sartorius
16596--------HYQ |
0,2 μm | Non stérile | 0.25mL |
1070.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conçus pour une filtration de gaz et une aération stérile rapides et fiables.Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ HY sont des unités de filtration complètes et à usage unique avec une membrane en PTFE naturellement hydrophobe et un boîtier en acrylique médical.Choisissez entre la taille de pores de 0,2 et 1,0 μm.Version stérile disponible.
Pour une filtration et une aération stériles rapides et fiables- Des filtres propres et sans danger qui sont presque exempts de substances extractibles et lixiviables
- Élimine de façon fiable les particules et les microorganismes sans fuite
- A un effet minimal sur les ingrédients de la solution filtrée
- Comprend une membrane en PTFE de 26 mm naturellement hydrophobe avec boîtier (MBS) acrylique médical
- Grande variété d’applications en laboratoire :
- Filtration fiable des particules et des cellules à partir de gaz, d’additifs, de tampons et de réactifs
- Ventilation stérile de petits fermenteurs ou bioréacteurs et de récipients pour milieux de culture
- Également utilisés pour les solutions aqueuses et huileuses ophtalmiques ou auditives et d’autres médicaments
- Les unités complètes sont prêtes à l’emploi
- Unités de filtration à usage unique/jetables
- Raccords d’entrée Luer-Lock femelles avec raccord de sortie Luer-Lock mâle
- Qualité éprouvée et 100 % testés pendant la fabrication
- Unités stériles (par oxyde d’éthylène) et non stériles disponibles
Spécification
Transparent | |
Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Acrylique médical (MBS) | |
4.5bar | |
Filtre pour seringue |
Oui | |
5,16 cm2 | |
Hydrophobe | |
Cryolite | |
26 mm |