Learn More
Sartorius Microsart™ Mini Vacuum Pumps
Microsart Mini vacuum pumps provide up-to-date technology for daily use in the microbiology laboratory environment
Marque:  Sartorius 16694-1-60-06
Code produit. 15952540
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Idéales pour les filtrations microbiologiques
  • Pompes à membrane en néoprène
  • Diminution des sous-létaux, taux de récupération plus élevés et temps d’incubation plus courts
  • Faible niveau sonore
  • Sans huile et sans entretien
  • Vide contrôlé et facilement réglable
  • Filtration sous pression avec Microsart mini vac possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4.18 lb.
0,63 A
6.5 x 3.5 x 5.6 in. (164 x 90 x 141 mm)
65 w
40°C
60 Hz
14.2 cm
16.4 cm
90 mm
115 V
1.9 kg
115 V 60 Hz
53.5 dB (A)
104°F
6 l/min
5.6 in.
6.5 in.
3.5 in.
2.5 bar