Learn More
Sartorius Entonnoirs Microsart™
Entonnoirs en polypropylène stériles prêts à l’emploi avec bouchon encliquetable
210.00€ - 245.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 13,2 cm2 |
Matériau de l’entonnoir | PP |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710516
|
Sartorius
16A07--25------N |
250 ml |
245.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11713859
|
Sartorius
16A07--10------N |
100 ml |
210.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Entonnoirs en PP stériles prêts à l’emploi avec bouchon encliquetable
Les entonnoirs Microsart sont des entonnoirs en plastique stériles. Ils permettent de réaliser rapidement les filtrations nécessaires aux tests de routine de l’eau, d’aliments et de boissons, de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Une membrane quadrillée Sartorius Stedim Biotech est placée sur un support de filtre en acier inox. Un entonnoir Microsart est simplement et pratiquement installé. L’échantillon est filtré. L’entonnoir est en polypropylène et est suffisamment élastique pour offrir une étanchéité optimale grâce à un bouchon encliquetable. Les graduations sont marquées pour des volumes d’échantillons suffisamment précis. Le grand diamètre interne garantit un débit élevé. La forme optimisée permet un rinçage minutieux du système après la filtration.
Sans danger et fiable
Conditionnement stérile - la stérilisation au point d’utilisation n’est pas nécessaire
Base et entonnoir entièrement jetables - La procédure sans préparation et stérilisation réduit le risque de contamination secondaire
Conception et matériaux optimisés - Aucun liquide ne reste après la filtration, élimine le besoin de rinçage
Manipulation facile
Bouchon encliquetable - Rapide dans l’analyse de routine, élimine le risque de fuite
Résultats fiables – Utilisez un entonnoir stérile neuf pour chaque test afin d’éviter toute contamination croisée
Gain de temps – il suffit de changer l’entonnoir, plutôt que de perdre du temps à le désinfecter
Manipulation plus simple – plus besoin de saisir des entonnoirs chauds
Spécification
Oui | |
13,2 cm2 | |
À l’unité |
Stérile | |
PP |