Learn More
Sartorius Filtres à membrane Microsart™ @Filter 100 en sachets
Filtres à membrane convenant à une utilisation dans les unités Microsart @Filter
416.93€
Spécification
Matériau | Nitrate de cellulose |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Diamètre (métrique) | 47 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Couleur de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Couleur de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11770506
|
Sartorius
16D03--10-H6--BL |
Gris | 0,5 μm | Blanc |
416.93€
60 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11760506
|
Sartorius
16D02--10-06--BL |
Vert | 0,5 μm | Vert foncé |
416.93€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11750506
|
Sartorius
16D01--10-07--BL |
Blanc | 0,2 μm | Noir |
416.93€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11780506
|
Sartorius
16D05--10-06--BL |
Blanc | 0,5 μm | Sans grille |
416.93€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11795485
|
Sartorius
16D01--10-H6--BL |
Blanc | 0,5 μm | Noir |
416.93€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Filtres à membrane convenant à une utilisation dans les unités Microsart @Filter
Les unités de filtration Microstart@ stériles et prêtes à l’emploi combinent un entonnoir et un filtre à membrane quadrillée en une seule unité. Elles ont été spécialement mises au point pour la détection et l’énumération des microorganismes dans les industries pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, de l’eau et d’autres liquides. Pour des volumes d’échantillons d’une capacité maximale de 100 ml, le filtre Microsart @ 100 est le dispositif idéal. La conception optimisée permet un rinçage minutieux du système après la filtration. Aucun liquide n’est retenu dans l’entonnoir de filtration. L’étanchéité optimale au niveau de la base Microsart de 47 mm est garantie par le bouchon Click-Fit.
Sûreté et fiabilité :
Conditionnement stérile - La stérilisation au point d’utilisation n’est pas nécessaire
Base et entonnoir entièrement jetables - La procédure sans préparation et stérilisation réduit le risque de contamination secondaire
Conception et matériaux optimisés - Aucun liquide ne reste après la filtration, le besoin de rinçage est éliminé
Manipulation facile :
Fermeture Click-Fit - Rapide dans l’analyse de routine, élimine le risque de fuite
Économie :
Adaptable sur Combisart™ - Flexibilité optimale, aucun investissement supplémentaire n’est requis
Matériel de l’entonnoir transparent - Visibilité complète de la filtration
Spécification
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
47 mm |