Learn More
Sartorius Balances électroniques à plateau supérieur Entris™
Utiles pour réaliser rapidement de nombreuses pesées répétées
Marque: Sartorius ENTRIS3202I-1S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliAffichage rétroéclairé blanc à contraste élevé avec des chiffres de 15 mm ; facilité de lecture exceptionnelle dans n’importe quelles conditions d’éclairage de la pièce/liliNouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via des courts messages d’invite guidés par menus (choix parmi 5 langues) et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur/liliPort d’interface bidirectionnel RS-232C ; câble Sartorius en optionnel pour la connexion de la balance à un port USB/liliOpération totalement facilitée/liliToutes les touches sont à confirmation tactile/liliPanneau de commande clairement défini/liliLa cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides/liliTemps de réponse rapide et stabilité de l’affichage/liliInterface utilisateur multilingue/liliBasculement des unités jusqu’à 5 unités/li/ulbr /strongApplications/strongbr /Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptagebr /br /divstrongServices d’étalonnage Innocal/strong/divdivDisponible dans les articles contenant quot;i-1SUSquot; dans le N° du fabricant : 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030./divSpécification
RS-232C, 25 broches | |
10 mg | |
30 mg | |
10 mg | |
Balance à plateau | |
180mm | |
7,7 lb |
3,2 kg | |
Calibrage interne | |
ENTRIS3202i-1S | |
1,5 sec | |
303 x 230 x 91 mm (12,9 x 9,0 x 3,6 po) | |
180mm | |
3,5kg |