Learn More
Sartorius Balances électroniques à plateau supérieur Entris™
Utiles pour réaliser rapidement de nombreuses pesées répétées
Marque: Sartorius ENTRIS3202-1S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; excellente lisibilité quelles que soient les conditions d’éclairage de la pièce
- Nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via de courts messages d’invite guidés par menus (sélection de 5 langues) et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur
- Étalonnage interne uniquement
- Port d’interface bidirectionnelle RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
- Grande simplicité de fonctionnement
- Toutes les touches sont à confirmation tactile.
- Panneau de commande clairement défini
- La nacelle de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
- Temps de réponse rapide et stabilité d’affichage
- Interface utilisateur multilingue
- Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée d’animaux, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Spécification
RS-232C, 25 broches | |
10 mg | |
30 mg | |
10 mg | |
Balance à plateau | |
180 mm | |
6.8 lb. |
3200 g | |
Étalonnage externe | |
ENTRIS3202-1S | |
1.5 s | |
303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | |
180 mm | |
3.1 kg |