Learn More
Sartorius Balances électroniques à plateau supérieur Entris™
Utiles pour réaliser rapidement de nombreuses pesées répétées
Marque:  Sartorius ENTRIS2201I-1S
Code produit. 15223913
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • White-backlit, high-contrast display with 15 mm digits; exceptionally easy to read under any room lighting conditions
  • New operating concept: easy configuration of the individual settings guided by short, menu-driven text prompts (choice of 5 languages) and simple navigation using cursor keys
  • RS-232C bidirectional interface port; optional Sartorius cable for connection of the balance to a USB port
  • Total ease of operation
  • All keys have positive click action
  • Clearly defined control panel
  • Monolithic weighing cell provides high thermal stability and extremely fast response times
  • Fast response time and display stability
  • Language-driven user interface
  • Unit toggle of up to 5 units
Applications
Percent weighing, unit toggle, animal weighing, net-total, calculation, density determination and counting
Innocal Calibration Services
Available in items containing "i-1SUS" in Manufacturer's No.: 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RS-232C, 25 broches
100 mg
300 mg
100 mg
Balance à plateau
180 mm
7.7 lb.
2.2 kg
Calibrage interne
ENTRIS2201i-1S
1.5 sec.
303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
180 mm
3.5 kg