Learn More
Sartorius Balances électroniques à plateau supérieur Entris™
Utiles pour réaliser rapidement de nombreuses pesées répétées
Marque:  Sartorius ENTRIS6202-1S
Code produit. 15203923
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Écran rétro-éclairé blanc à contraste élevé avec chiffres de 15 mm ; excellente lisibilité quelles que soient les conditions d’éclairage de la pièce
  • Nouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via de courts messages d’invite guidés par menus (sélection de 5 langues) et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur
  • Port d’interface bidirectionnelle RS-232C ; Câble Sartorius en option pour connecter la balance à un port USB
  • Grande simplicité de fonctionnement
  • Toutes les touches sont à confirmation tactile.
  • Panneau de commande clairement défini
  • La nacelle de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides.
  • Temps de réponse rapide et stabilité d’affichage
  • Interface utilisateur multilingue
  • Basculement des unités jusqu’à 5 unités
Applications
Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée d’animaux, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RS-232C, 25 broches
10 mg
30 mg
10 mg
Balance à plateau
180 mm
6.8 lb.
6200 g
Étalonnage externe
ENTRIS6202-1S
1.5 s
303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
180 mm
3.1 kg