Learn More
Sartorius Seringues en plastique jetables
Seringues en plastique jetables pouvant être utilisées avec tous les supports pour filtres pour seringue et les vannes à 3 voies
Marque:  Sartorius 16646----------E
Code produit. 10304431
  • 81.75€ / 12 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
pulliConnecteur Luer-Lok mâle/liliLivré avec aiguille/liliStérile/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plastic
Seringue
20 ml
Stérile
Pour porte-filtres
Oui
Cône