Learn More
Sartorius Coupelles de diafiltration pour Vivaspin™ 20
À utiliser avec Vivaspin 20
Marque: Sartorius VSA005
48.81 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Use with Vivaspin 20
Use with Vivaspin 20
Spécification
Reusable | |
Vivaspin 20 | |
Non-sterile | |
Coupe de diafiltration |
Ultrafiltration | |
Up to 2 mL | |
12/boîte |