Learn More
Sartorius Câbles d’imprimante pour balances haute capacité Cubis™
Câbles à utiliser avec les unités d’affichage et de contrôle Cubis MSA, MSU et MSE.
215.00€ - 354.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 118,11 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 300 cm |
Type | Câble dimprimante |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16383086
|
Sartorius
YCC01-MSED3 |
Balance Cubis MSE |
215.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13129250
|
Sartorius
YCC01-MSM3 |
Modèles Cubis avec une lisibilité de 0,01 mg, 0,001 mg, 0,0001 mg |
354.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Câbles à utiliser avec les unités d’affichage et de contrôle Cubis MSA, MSU et MSE.Spécification
118,11 in | |
300 cm | |
Câble dimprimante |