Learn More
Sartorius Systèmes multibranches pour comptage de colonies Combisart™
Aération stérile de chaque station de filtration
Marque: Sartorius 16831-CS
Description
Sterile venting of every filter station
Le système Combisart Sartorius vous permet de sélectionner le matériel et les consommables optimaux adaptés à vos besoins en analyse microbiologique ou comptage de particules dans le cadre des processus d’assurance qualité. Combisart dispose d’une conception modulaire et d’accessoires standard éprouvés pour faciliter votre choix. Au cœur du système Combisart se trouve un collecteur en acier inox conçu pour accueillir tous les types de supports de filtres et d’entonnoirs comme les moniteurs Biosart 100 prêts à l’emploi, les entonnoirs Biosart 250 prêts à l’emploi, les unités de stockage de matières inflammables telles que les entonnoirs en acier inox pour le comptage de colonies, les supports de filtres en verre autoclavables et le PC autoclavable.
- Ventilation stérile de chaque membrane après la filtration
- Stérilisation conforme à la norme ISO 8199
- Les surfaces spéciales en acier inox poli permettent un nettoyage et un rinçage aisés
- Filtration de trois ou six échantillons en parallèle
- Versement aisé d’échantillons non filtrables
- Aussi facile à utiliser pour les droitiers que pour les gauchers
- Flexibilité maximale en raison de différentes configurations
- Gain d’espace dans l’autoclave
- Acier inox 304
Configurateur Combisart
Le configurateur Combisart permet de combiner facilement les composants Combisart et affiche la configuration du matériel Combisart composé d’un collecteur, d’un entonnoir, d’une pompe à vide et d’accessoires.
Ventilation stérile
Le collecteur Combisart a la particularité d’être équipé de vannes (robinets) à trois voies en acier inox. Ces vannes permettent de contrôler individuellement le vide de chaque support de filtres et de ventiler chaque station de filtration de manière stérile. Cela permet d’éviter toute contamination secondaire du dessous du filtre. La méthode de stérilisation la plus fiable étant l’autoclavage, la conception de Combisart offre un avantage unique pour cette méthode. Après avoir introduit les filtres à membrane dans les supports de filtres, il suffit de les dévisser comme une unité complète de chaque station de travail et de les autoclaver. Vous pouvez même verser un échantillon non filtrable à partir de chaque unité. En outre, Combisart facilite la filtration aussi bien pour les utilisateurs gauchers que droitiers dans votre laboratoire, car les entonnoirs peuvent être positionnés pour s’adapter à chaque utilisateur.
Économie maximale
Les exigences et les applications peuvent évoluer au fil du temps. Combisart vous permet d’adapter rapidement la configuration actuelle de votre équipement à vos nouvelles exigences. Ainsi, vous pouvez passer d’un support de filtres réutilisable à une unité jetable sans besoin d’investir dans un nouvel équipement. Quelles que soient les exigences appliquées à nos produits aujourd’hui, le choix des supports de filtres répondant le mieux à vos besoins vous appartient.
L’équipement idéal pour votre application
Par rapport à la base simple 16840, ils s’adaptent aisément aux entonnoirs en acier inox Biosart 250 jetables. Le support de filtres en acier inox de la base simple 16840 permet une répartition homogène des résidus à la surface du filtre à membrane. L’adaptateur 16414 Biosart 100 s’assure que les moniteurs sont parfaitement à niveau, minimisant ainsi les risques de contamination durant la filtration. Les supports en PC 3 ou 6 du modèle 16511 peuvent être vissés directement sur le collecteur. Les unités en verre (16306 ou 16307) peuvent être installées à l’aide des combinaisons d’adaptateur / bouchon correspondantes. Les collecteurs à 3 ou 6 branches permettent d’économiser du temps lors d’examens de masse.
Spécification
Collecteurs à 6 branches Combisart, préassemblés avec entonnoirs et couvercles | |
12.5cm2 | |
Acier inoxydable | |
4.7 in | |
4 in | |
35.8 in | |
Analyse microbiologique ou comptage de particules dans le cadre des processus d’assurance qualité |
500 ml | |
Filetages femelles TR 20 x 2 | |
Raccord pour tuyau souple, DN 10 | |
120mm | |
103mm | |
910mm |