Learn More
Sartorius Systèmes individuels Combisart™ pour le comptage de colonies
Aération stérile de chaque station de filtration
Marque: Sartorius 16844
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rampe de filtration Combisart• Entièrement modulable
• Compatible tous entonnoirs
• Manipulation d'une seule main
• Mise à l'air stérile
• Pour le contrôle microbiologique des liquides et l'analyse particulaire. Rampe inox (DIN 1.4301) 3 ou 6 postes de filtration filetés, sur lesquels se vissent les supports de membrane. Supports de membrane amovibles permettant un autoclavage
• Séparé des éléments et donc une réduction des coûts de stérilisation. Manipulation simple pour gauchers et droitiers, grâce au support avec écrou de serrage orientable à 360°
• Chaque poste dispose:
• D'un orifice pour filtre évent: pas de risque de contamination secondaire et récupération aisée de la membrane grâce à la mise à l'air stérile
• D'un robinet 3 voies pour utilisation indépendante des 3 postes
• Stérilisation par autoclavage à 121°C ou chaleur sèche à 180°C
• Raccord annelé pour tube int. 11mm
• Rampe disponible complète avec entonnoir inox de 100 ou 500mL, ou nue
• Rampe complète avec entonnoirs inox
• Entonnoirs inox 100 ou 500mL gradués respectivement tous les 50 et tous les 100mL
• Couvercle avec joint en silicone
• Système de serrage rapide s'accrochant aux ergots du support de membrane avec fritté inox
• Rampe tout inox
• Accessoires obligatoires des supports pour entonnoir inox, verre ou plastique
• Inclus avec: - 1 entonnoir inox 100mL avec couvercle et joint silicone - 1 support avec fritté inox, disposant d'un robinet trois voieset d'un orifice pour filtre évent en PTFE 0,2μm 16034 Stérilisation par autoclavage à 121°C ou chaleur
• Sèche à 180°C Compatible avec entonnoirs BioSart 100 et 250
Spécification
1 branch manifold without funnels and lids | |
12.5cm2 | |
Stainless Steel | |
3 or 6 | |
4.7/5cm | |
Microbiological analysis or particle count in quality assurance |
0 mL | |
Female Threads, TR 20 x 2 | |
Hose Nipple, DN 10 | |
1.85/1.96 in. | |
ISO 8199, B.S. 304S31, AISI 304 |