Learn More
Sartorius Kits de détermination de la densité pour balances
À utiliser avec les balances Sartorius pour déterminer la densité des solides et des liquides
1170.00€ - 1415.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Détermination de la densité des solides et des liquides |
---|---|
Comprend | 2 béchers (7 mm et 55 mm de diamètre), cadre de barre, thermomètre |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15229134
|
Sartorius
YDK01MS |
Balance Cubis ; Pour modules de pesée |
1170.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10131371
|
Sartorius
YDK01 |
Balance CPA |
1415.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10603932
|
Sartorius
YDK01LP |
Balance de précision Extend ED, LA, LP |
1285.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tous les kits comprennent
- 2 béchers (7 mm et 55 mm de diamètre)
- Cadre de barre
- Thermomètre avec barre de maintien
- Plomb en verre
- Tamis pour immerger les échantillons (assemblage de support pour bacs)
- Support d’échantillons (assemblage de support pour bacs)
- Plateforme métallique
- Joint pour modèles ME
- Disque de compensation pour modèles ME235S/P, ME254S
- 3 adaptateurs
- Adaptateur pour modèles LA/LP avec pare-vent pour balance de précision
- Adaptateurs pour modèles LA/LP : 1 avec et 1 sans pare-vent pour balance de précision
- Disque de compensation pour les modèles LA/LP2300
Spécification
Détermination de la densité des solides et des liquides | |
2 béchers (7 mm et 55 mm de diamètre), cadre de barre, thermomètre |