Learn More
Sartorius Sachet arium™ pour cuve arium
Le sachet Arium™ protège l’utilisateur des procédés de nettoyage avec des produits chimiques dangereux
102.00€ - 140.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de bagtank Arium |
---|---|
Type | Sachet |
Matériau | Film S71 |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
14801382
|
Sartorius
H2O-CBS-20 |
43,7 cm | 86,5 cm | 20 L | 16,6 cm |
102.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13407068
![]() |
Sartorius
H2O-CBS-50 |
58,7 cm | 43 cm | 50 L | 25,4 cm |
140.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Le sachet arium™ est composé de film 71S et utilisé dans les cuves d’arium™. Contrairement aux autres cuves d’eau typiques, le sac arium™ protège les utilisateurs, en ce sens que les procédés de nettoyage avec des produits chimiques dangereux sont évités.
Spécification
Système de bagtank Arium | |
Sachet | |
Film S71 |