Learn More
Sartorius Accessoires pour l’échantillonneur d’air MD8 Airscan™
aucune valeur
155.00€ - 3760.00€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs d’air MD8 Airscan |
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15952570
|
Sartorius
17030 |
Adaptateur | Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante |
246.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15952590
|
Sartorius
17803 |
Adaptateur | Plaques de milieux de culture |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735775
|
Sartorius
1ZE---0004 |
Télécommande | Pour la détection quantitative des organismes en suspension dans l’air, principalement dans les zones stériles des salles blanches de classe A / B, des isolateurs, ou des machines de formage-remplissage-scellage |
411.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15942580
|
Sartorius
17656 |
Pile de filtres en aluminium | Pile de 10 supports de filtres ouverts |
3760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15932580
|
Sartorius
17655 |
Support de filtre individuel | Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15626314
|
Sartorius
17657 |
Kit de connecteurs en aluminium | Connecteurs 17658 et 17659 |
620.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15932590
|
Sartorius
17801 |
Support de filtre | Adaptateur pour produits jetables gélatine à adapter à l’entrée MD8 |
155.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15952580
|
Sartorius
17658 |
Connecteur en aluminium | Le connecteur G-S relie l’entrée de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible |
201.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15972580
|
Sartorius
17660 |
Anneau d’adaptateur intermédiaire | Pour le remplacement de pièces intermédiaires de la pile en aluminium |
282.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15962580
|
Sartorius
17659---003 |
Connecteur | Le connecteur S-F relie le tuyau flexible au support de filtre pour Triclamp |
1105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Accessoires
Adapteur, connecteur - 14-555-869
- Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante
- Raccord cannelé DN 30 vers bride sanitaire 1-11 po
- Connecte l’Airscan à l’isolateur via une tubulure en silicone et une capsule filtrante
- Raccord cannelé DN 25 vers bride sanitaire 1-11 po
- Pour plaques de milieux de culture
- Pièce de rechange pour la pile en aluminium
- Partie intermédiaire (milieu)
- Pile de 10 supports de filtres ouverts
- Appareil de mesure du débit portatif pour les échantillonneurs d’air série MD8
- Avec membrane en PTFE et entrée et sortie de bride sanitaire
- Pour la filtration d’air stérile inséré entre le MD8 Airscan et l’isolateur
- Mallette stable pour le transport et le stockage de l’unité et des accessoires
- Pour les brides sanitaires de 1-11 po
- Aluminium
- Kit de connecteurs pour MD 8 (SM 16743/44)
- Aluminium
- Connecte l’admission de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible
- Aluminium
- Connecte le tuyau flexible au support de filtres / adaptateur
- Tuyau flexible à l’adaptateur/support de filtre (S-F)
- Pour Tri-Clamp
- Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm
- Pièce de rechange pour la pile en aluminium
- Adaptateur pour unités de filtre en gélatine (produits jetables en gélatine) pour s’adapter sur l’admission du MD8
- 7,5 x 1,5mm
- À utiliser avec un PC (logiciel du système de dialogue)
Specifications
Non | |
Échantillonneurs d’air MD8 Airscan |