Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Flacon de Woulff
Flacon à utiliser avec le système Sartorius Combisart
Marque: Sartorius 16610
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Volume, 500 ml
- Avec robinet d’arrêt
- Pour la protection de la pompe à vide
- Utilisé entre le flacon d’aspiration et la source de vide
Spécification
Flacon de Woulff | |
Verre | |
Utilisé entre le flacon d’aspiration et la source de vide |
500 ml | |
Protection de la pompe à vide, utilisée entre le flacon d’aspiration et la source de vide | |
Robinet d’arrêt |