Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponine, pract. de Quillaja Saponaria Molina
84.00€ - 1046.00€
Identifiants chimiques
CAS 74499-23-3
Numéro MDL MFCD00081981
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10157800
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
419231000
100 g Flacon en verre
84.00€
100g
10637571
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
419235000
500 g Flacon en verre
276.00€
500g
10743314
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
419230025
2.5 kg Récipient en plastique
1046.00€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
74499-23-3
MFCD00081981
Spécification
Saponin
74499-23-3
Red to Tan
Authentique
14, 8365
Poudre
pract.
(c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm
3.8 to 4.6 (20% soln.)
MFCD00081981
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : TSCA