Learn More
Gilson™ Tubulure pour pompe Pharmed™
Pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques et alimentaires
Marque: Gilson™ F1825101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
Spécification
Tube de pompe | |
Santoprène | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
2,5 ml/min. |
0,5 mm | |
40 cm | |
4/boîte |