Learn More
Sable, quartz blanc, Honeywell Fluka™
Code produit. 15662910
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
50 à 70 mesh de granulométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sand, White Quartz
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Formule linéaire SiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08g/mol