Learn More
Sable, lavé, Thermo Scientific Chemicals
40.80€ - 138.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Numéro MDL | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37933.0B |
1000 g |
40.80€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15487837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37933.0I |
5000 g |
138.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le sable, lavé, est utilisé dans l’extraction de l’ADN et de l’ARN en raison de sa capacité à se lier aux acides nucléiques en présence de chaotropes. Il peut être utilisé comme couche isolante au-dessus du silicium dans la fabrication de l’électrode d’or, utilisée pour la détection ampérométrique par injection de flux d’agents neurotoxiques organophosphorés (OP).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sable, lavé, est utilisé dans l’extraction de l’ADN et de l’ARN en raison de sa capacité à se lier aux acides nucléiques en présence de chaotropes. Il peut être utilisé comme couche isolante au-dessus du silicium dans la fabrication de l’électrode d’or, utilisée pour la détection ampérométrique par injection de flux d’agents neurotoxiques organophosphorés (OP).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spécification
2230°C | |
1710°C | |
14808-60-7 | |
Granulés | |
SiO2 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08 |
Sand | |
Washed | |
Crème marron | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
Insoluble in water. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H373
Peut provoquer le cancer.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4
missing translation for 'rtecsNumber' : W7330000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche