Learn More
Sable, pur, de 40à100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
30.35€ - 970.83€
Identifiants chimiques
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Numéro MDL | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10267003
|
Thermo Scientific Acros
370942500 |
250 g | Flacon en plastique |
30.35€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10692423
|
Thermo Scientific Acros
370940010 |
1 kg | Flacon en plastique |
81.91€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10602433
|
Thermo Scientific Acros
370940050 |
5 kg | Flacon en plastique |
276.38€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15224714
|
Thermo Scientific Acros
370940250 |
25 kg | Tambour en fibres |
970.83€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtrationIdentifiants chimiques
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 |
Spécification
2230.0°C | |
1610.0°C | |
14808-60-7 | |
Crystals | |
SiO2 | |
13,8567 | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Pures |
Sand | |
40 to 100 Mesh | |
Beige à gris | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4