Learn More
Sable, extra pur, SLR, faible en fer, calibre 40-100, Fisher Chemical
41.90€ - 81.90€
Identifiants chimiques
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Numéro MDL | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10336100
|
Fisher Chemical
S/0360/60 |
1 kg |
41.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10519770
|
Fisher Chemical
S/0360/63 |
3 kg |
81.90€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sable, extra pur, SLR, faible en fer, calibre 40 à 100
Identifiants chimiques
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spécification
2230°C | |
14808-60-7 | |
Solide | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08g/mol |
1610°C | |
Beige | |
O2Si | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Récipient de poudre en plastique |