Learn More
Ohaus™ Sachet de sable
Click to view available options
Poids : 0,5 kg (1 lb)
Description
- Les accessoires de chauffage de bloc OHAUS comprennent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons
- Les blocs modulaires sont dotés d’un contact étroit entre les tubes et les parois, ce qui permet une rétention thermique maximale
- La plupart des blocs possèdent un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
- Des bains de sable en acier inoxydable sont disponibles pour les échantillons irréguliers lorsqu’aucun bloc adapté n’est disponible
- Les couvercles à basse température permettent de réduire le débit d’air pour une meilleure stabilité de la température
Spécification
Spécification
Description | Sable, sachet de 0,5 kg (1 lb) |
Matériau | Sable |
Type | Accessoire, sachet de sable |
Poids (impériale) | 1 lb |
Poids (métrique) | 0,5 kg |