Learn More
Masterflex™ Valves antiretour
Connectez ces vannes à des sachets biologiques ou à des tubes à échantillons. Les clapets anti-retour Cole-Parmer™ sont moulés sur la tubulure, pour une transition fluide.
Marque: Masterflex™ 30505-91
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les vannes présentent un faible volume d’amorçage, facilitent l’élimination des bulles d’air pendant l’amorçage et fonctionnent dans n’importe quelle orientation spatiale. Membranes en silicone fabriquées sans DEHP ni latex. Matériaux conformes aux exigences de la norme USP classe VI et ISO. 10993 Chaque assemblage est conditionné individuellement et peut être stérilisé.Spécification
Raccord Luer | |
SAN | |
10/boîte |