Learn More
Buerkle™ Sachet d’échantillonnage, SteriBag Blue
Le sachet d’échantillonnage stérile SteriBag Blue est particulièrement adapté à une utilisation dans les secteurs alimentaire, alimentaire animale et pharmaceutique. Pour éviter tout danger relatif aux corps étrangers en production, les sachets pour échantillons et la languette de fermeture à détacher sont colorés en bleu.
265.00€ - 308.00€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Description | Sachets |
Certifications/Conformité | Certificat alimentaire |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16389541
|
Buerkle™
5344-7008 |
650 ml |
308.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16399541
|
Buerkle™
5344-7012 |
1650 ml |
265.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PE, bleu
- Haute visibilité et fiabilité dans le cadre d’un contrôle visuel
- Étanche aux liquides, convient au stockage et au transport de milieux solides, semi-solides et liquides
- Avec zone d’écriture
- Stériles, sans RNase ni DNase et apyrogènes
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Certificat alimentaire | |
Oui | |
Polyéthylène |
Sachets | |
Bleu | |
Denrées alimentaires | |
Stérile |