Learn More
Kartell™ Tube à échantillons
Pour la préparation d’échantillons, la centrifugation et les racks pour échantillonneurs automatiques
Marque:  Kartell™ 0167100
Code produit. 10316111
  • 137.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Marque d’anneau étalonnée à 10 ml
  • Bouchon à vis (PFA) GL 25
  • Matériau : PFA
  • Spécification
    Spécification
    Bouchon à vis
    PFA
    110 mm
    22 mm
    15 ml
    Plastique