Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis assemblés de stockage d’échantillons
Stockez vos échantillons en toute confiance et en tout confort dans des kits de flacons à vis assemblés.
Marque:  Thermo Scientific™ B7800-20
Code produit. 11911583
Description
Description
Stockez vos échantillons en toute confiance dans des kits de flacons à vis, assemblés et pratiques, de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ National™.
    ?non-ascii?
  • Flacons en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B)
  • ?non-ascii?
  • Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
  • ?non-ascii?
  • L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une bonne résistance chimique
  • ?non-ascii?
  • Non autoclavable
  • ?non-ascii?
  • Lot de 100
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
Transparent
20 ml
Polypropylène
24-400
Kit assemblé de flacons à vis, bouchons pleins
Verre
100
Bouchon à vis
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis assemblés de stockage d’échantillons > Verre transparent ; 20 ml