Learn More
Buerkle™ Cuillère d’échantillonnage en acier inox
La cuillère d’échantillonnage en acier inox Buerkle™ (AISI 304) est une cuillère spécialement formée qui vous permet d’atteindre presque tous les coins d’un récipient et empêche tout écoulement des échantillons.
Marque: Buerkle™ 5320-0300
15.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox AISI 304 (1.4301)
- Largement résistant aux produits chimiques (et non contre les acides et les alcalis)
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Autoclavable | |
300 mm |
Acier inoxydable (V2A) | |
Pour le retrait de petites quantités d’échantillons, les denrées alimentaires |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Cuillère d’échantillonnage en acier inox > Longueur : 90 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu