Learn More
Thermo Scientific™ Capteur d’échantillons pour incubateurs Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security
Mesurent la température exacte
Marque: Thermo Scientific™ 50127768
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour raccordement à tous les incubateurs Advanced Protocol Security
- Mesure la température exacte des échantillons
- Température indiquée sur l’affichage si branché
- Longueur de câble : 86.6 po
Spécification
Incubateurs Advanced Protocol Security | |
Capteur d’échantillon |