Learn More
Kartell™ Récipient pour échantillons en PFA avec bouchon à vis
Le récipient pour échantillons en PFA Kartell™ avec bouchon à vis est idéal pour le prélèvement d’échantillons ainsi que pour le transport et le stockage d’échantillons.
Marque: Kartell™ 0167400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons à vis en PFA inclus
- Pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons
Spécification
Oui | |
90 mL | |
Bouchon à vis | |
Prélèvement d’échantillons |
PFA | |
GL 56 | |
54 mm | |
62 mm |