Learn More
WTW™ Flacon d’échantillon
WTW offre une grande variété de flacons de mesure et de récipients de mesure avec adaptateurs pour mesurer le BSB, la respiration du sol, la dégradabilité selon les normes de l’OCDE 301F, les tests de fermentation, le biogaz et bien plus encore. Ils ont tous été testés dans leurs applications respectives et prennent donc en charge des mesures précises.
Marque:  WTW™ 209102
17.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10283291
  • 17.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Flacon échantillon, 500mL, Pour OxiTop™ Control B 6: Kit pour respiration des sols (aérobie)avec 6 unités de mesure complètes composées de 6 têtes OxiTop™ C, 6flacons 6403H, 6 adaptateurs OxiTop™ AD/SKautoclavable), et accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacon d’échantillon
250 mL