Learn More
Thermo Scientific™ Récipients à échantillons et flacons Samco™ Clicktainer™
GREENER_CHOICE
Les récipients à échantillons et flacons Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer constituent une excellente protection pour vos échantillons et garantissent la sécurité de l’utilisateur en assurant systématiquement une application appropriée du bouchon.
159.84€
Spécification
Diamètre (métrique) 53 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Comprend Étiquette Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Étiquette Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
15712207
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
90WHT53-1001
Pre-assembled Clicktainer Vials with White Caps (90 mL) Tabbed, Temperature Strip Sterile N/A N/A N/A
Description
Description
Optimisez le prélèvement et la manipulation des échantillons grâce aux récipients à échantillons et flacons Samco™ Clicktainer™. Le système de fermeture innovant Click Seal indique que le bouchon a été correctement fermé grâce à un signal tactile, visuel et sonore afin de garantir une étanchéité parfaite.  Résistants à une pression de 95 kPa, ils sont conformes aux directives européennes relatives aux tests d’étanchéité (BS EN 14254) et sont donc compatibles avec les systèmes de transport pneumatique utilisés dans les hôpitaux pour l’expédition de récipients à échantillons destinés au laboratoire. De plus, conformément à la directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ce produit assemblé porte le marquage CE.  Récipients parfaitement adaptés à la gestion de tous les échantillons de valeur et potentiellement dangereux.
Performances chromatographiques supérieures
  • Étanchéité éprouvée conformément à la norme BS EN 14254
  • Validé comme conforme à la norme 95kPa
  • Rigoureusement testé pour la compatibilité dans les tubes pneumatiques
Étiquettes au design clair
  • Une seule étiquette multilingue : anglais, espagnol et français
  • Champs pour saisir toutes les informations requises par la FDA
  • Bande de température en option
  • Aussi disponible non étiqueté
Large gamme de couleurs de capuchons et de configurations d’emballages
  • Capuchons de couleurs pour différencier et gérer les échantillons
  • Disponible pré-assemblé, stérile et non stérile, pour une utilisation pratique.
  • Emballages séparés de fermeture et de flacons en vrac  pour les applications de préremplissage fixatif
  • Sachets à décoller individuels pour salles d’opération, salles blanches et autres environnements stériles
  • Boîtes distributrices idéales pour un rangement soigné dans les petits laboratoires et les cabinets médicaux’
Spécification
Spécification
53 mm
Documents
Product Certifications
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Samco Clicktainer (90 ml/53 mm et 120 ml/53 mm) qui répondent aux critères suivants : a) un essai sous vide qui aspire une pression de 95 kPa dans une chambre scellée exempte de fuites ; b) test d’étanchéité, conforme à la norme BS EN 14254, qui consiste à remplir le récipient avec un colorant, le placer pendant 2 minutes sur un agitateur à rouleaux puis à l’envers dans un bain-marie exempt de fuites pendant 1 heure. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour une utilisation en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons Thermo Scientific Samco Clicktainer dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les flacons Thermo Scientific Samco Clicktainer sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés en association avec leurs bouchons Clicktainer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Récipients à échantillons et flacons Samco™ Clicktainer™