Learn More
Samarium solide sous diverses formes, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
140.00€ - 376.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-19-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.36 |
Numéro MDL | MFCD00011233 MFCD00151299 |
Clé InChI | KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l |
CID PubChem | 23951 |
ChEBI | CHEBI:33374 |
Nom IUPAC | samarium |
SMILES | [Sm] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000295.14 |
25 g |
140.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000295.22 |
100 g |
376.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-19-9 | |
150.36 | |
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N | |
23951 | |
samarium |
Sm | |
MFCD00011233 MFCD00151299 | |
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l | |
CHEBI:33374 | |
[Sm] |
Spécification
Samarium | |
ingot | |
Silver Gray solid | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011233 MFCD00151299 | |
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N | |
samarium | |
23951 | |
Odorless |
Argent à gris | |
7440-19-9 | |
7.52 g/cm3 | |
Sm | |
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l | |
[Sm] | |
150.36 | |
CHEBI:33374 | |
Flacon en PE stable à l’air |
Sécurité et traitement
P210-P223-P231+P232-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H228-H260
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-128-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only