Learn More
Trifluorométhanesulfonate de samarium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10370524
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52093-28-4
Formule moléculaire C3F9O9S3Sm
Poids moléculaire (g/mol) 597.55
Numéro MDL MFCD00192431
Clé InChI DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Synonyme samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
CID PubChem 10145316
SMILES [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC Samarium(3+) ; trifluorométhanesulfonate
Poids de la formule 597.57
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.