Learn More
Perchlorate de samarium(III), solution aq. à 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446335
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13569-60-3
Formule moléculaire Cl3H2O13Sm
Poids moléculaire (g/mol) 466.71
Numéro MDL MFCD00049769
Clé InChI ONSMNAINZIBBGR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme samarium 3+ ;triperchlorate, samarium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid samarium iii salt, samarium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
Nom IUPAC Triperchlorate hydraté de samarium(3+)
SMILES O.[Sm+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) perchlorate
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Numéro UN UN3211
Poids de la formule 556.80 (448.70 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.