Learn More
Oxalate de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,97 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11372268
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14175-03-2
Formule moléculaire C6H26O22Sm2
Poids moléculaire (g/mol) 750.97
Numéro MDL MFCD00150489
Clé InChI IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
CID PubChem 121488066
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) oxalate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Sm2(C2O4)3·xH2O
Numéro UN UN3288
Nom IUPAC acide oxalique ; samarium ; décahydrate
Poids de la formule 564.78 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Reacton™