Learn More
Oxalate de samarium(III) décahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11352558
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14175-03-2
Formule moléculaire C6H26O22Sm2
Poids moléculaire (g/mol) 750.97
Numéro MDL MFCD00150489
Clé InChI IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
CID PubChem 121488066
Nom IUPAC tris(oxalic acid) decahydrate disamarium
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Samarium(III) oxalate decahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Sm2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 744.93 (564.78 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%