Learn More
Nitrate de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
46.40€ - 433.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13759-83-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N3O15Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 444.46 |
Numéro MDL | MFCD00149857 |
Clé InChI | HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate |
CID PubChem | 203081 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011224.06 |
5 g |
46.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011224.14 |
25 g |
154.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011224.22 |
100 g |
433.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Samarium(III) nitrate hydrate is used as a catalyst in von Pechmann condensation for the preparation of coumarins. Further, it finds use in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It is also used as a laboratory reagent. In addition to this, it is used in NMR spectroscopy for spectral resolution and is used for doping purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13759-83-6 | |
444.46 | |
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N | |
203081 |
H12N3O15Sm | |
MFCD00149857 | |
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate | |
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Samarium(III) nitrate hydrate | |
13759-83-6 | |
∼3 | |
(REO) | |
MFCD00149857 | |
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate | |
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate de samarium(3+) ; hexahydrate | |
203081 | |
99.99% | |
Odorless | |
2.375 g/mL |
78°C to 79°C | |
Jaune | |
Agrégats cristallins | |
H12N3O15Sm | |
UN1477 | |
Soluble in water and acetonitrile. | |
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
444.46 | |
336.36 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H315-H320-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-798-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VP3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only