Learn More
Nitrate de samarium(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
100.50€ - 268.34€
Identifiants chimiques
CAS 13759-83-6
Formule moléculaire H12N3O15Sm
Poids moléculaire (g/mol) 444.46
Numéro MDL MFCD00149857
Clé InChI HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
CID PubChem 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11377637
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012906.14
25 g
100.50€
25g
11367637
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012906.22
100 g
268.34€
100g
Description
Description
It is used in NMR spectroscopy for spectra resolution and is used for doping purpose. It is also used as a chemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13759-83-6
444.46
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
203081
H12N3O15Sm
MFCD00149857
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Samarium(III) nitrate hexahydrate
13759-83-6
99.9% (REO)
MFCD00149857
Soluble in water and acetonitrile.
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
444.46
444.45 (336.36 Anhydrous)
Hygroscopic
2.375
78°C to 79°C
Cristalline
H12N3O15Sm
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
trinitrate de samarium(3+) ; hexahydrate
203081
Odorless
Yellow crystals
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H315-H320-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-798-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VP3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.