Learn More
Hydroxyde de samarium(III) hydraté, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
69.60€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20403-06-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H3O3Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.38 |
Numéro MDL | MFCD00050108 |
Clé InChI | BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | samarium(3+) trihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039512.06 |
5 g |
69.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039512.14 |
25 g |
185.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Samarium hydroxide (Sm(OH)3) is an important samarium compound with many potential applications in electronics, optics and catalysis. It is used as a chemical intermediate. It is used in the separation and preconcentration procedures for the determination of lead using spectrometric techniques. It has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices and it is mainly applied in Neutron absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20403-06-9 | |
201.38 | |
BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3] |
H3O3Sm | |
MFCD00050108 | |
samarium(3+) trihydroxide |
Spécification
Samarium(III) hydroxide hydrate | |
Grumeau / poudre | |
H3O3Sm | |
UN3262 | |
BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K | |
samarium(3+) trihydroxide | |
201.37 (Anhydrous) |
20403-06-9 | |
(REO) | |
MFCD00050108 | |
Soluble in water and moderately soluble in strong mineral acids. | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3] | |
201.38 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-787-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only