Learn More
Fluorure de samarium(III) anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356918
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Samarium(III) fluoride has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-24-7
Formule moléculaire F3Sm
Poids moléculaire (g/mol) 207.36
Numéro MDL MFCD00049540
Clé InChI OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC samarium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) fluoride
Point de fusion 1306°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 207.35
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic