Learn More
Carbonate de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
11.60€ - 196.98€
Identifiants chimiques
CAS 38245-37-3
Formule moléculaire C3O9Sm2
Poids moléculaire (g/mol) 480.74
Numéro MDL MFCD00150444
Clé InChI QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC disamarium(3+) tricarbonate
SMILES [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11302278
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013177.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11312278
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013177.14
25 g
68.44€
25g
11322278
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013177.22
100 g
196.98€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
38245-37-3
480.74
QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
[Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
C3O9Sm2
MFCD00150444
disamarium(3+) tricarbonate
Spécification
Samarium(III) carbonate hydrate
38245-37-3
(REO)
MFCD00150444
[Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
480.74
99.99%
Hygroscopic
>500°C (decomposition)
Poudre
C3O9Sm2
QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
disamarium(3+) tricarbonate
480.73 (Anhydrous)
Reacton™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-581-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante