Learn More
Bromure de samarium(III) hexahydraté, 99,99 %, Thermo Scientific™
52.80€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13517-12-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3H12O6Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 498.162 |
Numéro MDL | MFCD00192430 |
Clé InChI | LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™ |
CID PubChem | 57348178 |
Nom IUPAC | tribromure de samarium(3+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18191.09 |
10 g |
52.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18191.18 |
50 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
13517-12-9 | |
498.162 | |
LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K | |
57348178 | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3] |
Br3H12O6Sm | |
MFCD00192430 | |
acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™ | |
tribromure de samarium(3+) hexahydraté |
Spécification
Samarium(III) bromide hexahydrate | |
13517-12-9 | |
MFCD00192430 | |
LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K | |
tribromure de samarium(3+) hexahydraté | |
57348178 | |
99.99% |
>640°C | |
Br3H12O6Sm | |
acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™ | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3] | |
498.162 | |
498.15 (390.06 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-347-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante