Learn More
Samarium(III) 2,4pentanedionate hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
35.90€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64438-53-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21O6Sm |
Poids moléculaire (g/mol) | 447.69 |
Numéro MDL | MFCD00792904 |
Clé InChI | JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate |
CID PubChem | 16213768 |
Nom IUPAC | (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; samarium ; hydrate |
SMILES | [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040665.06 |
5 g |
35.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040665.14 |
25 g |
114.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
64438-53-5 | |
447.69 | |
JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N | |
16213768 | |
[Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
C15H21O6Sm | |
MFCD00792904 | |
samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate | |
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; samarium ; hydrate |
Spécification
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate | |
Poudre | |
C15H21O6Sm | |
samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate | |
[Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
447.69 | |
447.68 (Anhydrous) |
64438-53-5 | |
(REO) | |
MFCD00792904 | |
JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N | |
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; samarium ; hydrate | |
16213768 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-632-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only